Print…
2,2'-Thenil ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 1,2-Di(thiophen-2-yl)ethane-1,2-dione
B24753.03 B24753.06
B24753.03EA 49.7 EUR
B24753.03 B24753.06
2,2'-Thenil ≥98%
2,2'-Thenil
Purity: 98% CAS No.: 7333-07-5 Molecular Formula: C10H6O2S2 Formula Weight: 222.29 Melting Point: 81-84° MDL No.: MFCD00173678
Fórmula: C₁₀H₆O₂S₂
Ponto de Fusão: 81…84 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00173678
Número CAS: 7333-07-5