Print…
1-(2-Morpholinoethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
706213-1G 706213-250MG
SIAL706213-1GEA 574 EUR
SIAL706213-1G SIAL706213-250MG
1-(2-Morpholinoethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, Sigma-Aldrich®
1-(2-Morpholinoethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₅H₂₆BN₃O₃
Número MDL : MFCD08062342
Número CAS: 864754-18-7