Print…
4-Methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride (mixture of cis- and trans-isomeres), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Hexahydro-4-methylphthalic anhydride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
149934-25G 149934-3KG 149934-500G
SIAL149934-25GEA 72.8 EUR
SIAL149934-25G SIAL149934-3KG SIAL149934-500G
4-Methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride (mixture of cis- and trans-isomeres), Sigma-Aldrich®
4-Methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride (mixture of cis- and trans-isomeres)
Fórmula: C₉H₁₂O₃
Peso Molecular: 168.19 g/mol
Número MDL : MFCD00005927
Número CAS: 19438-60-9
EINECS: 243-072-0