Print…
Pilocarpine nitrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
P0597-25G P0597-5G
SIALP0597-25GEA 1980 EUR
SIALP0597-25G SIALP0597-5G
Pilocarpine nitrate, Sigma-Aldrich®
Pilocarpine nitrate
Fórmula: C₁₁H₁₇N₃O₅
Número MDL : MFCD00078497
Número CAS: 148-72-1
EINECS: 205-723-7