Print…
2-(Tributylstannyl)thiophene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
414492-10ML 414492-50ML
SIAL414492-10MLEA 94.8 EUR
SIAL414492-10ML SIAL414492-50ML
2-(Tributylstannyl)thiophene, Sigma-Aldrich®
2-(Tributylstannyl)thiophene
Fórmula: C₁₆H₃₀SSn
Número MDL : MFCD00192513
Número CAS: 54663-78-4