Print…
2-(Tributylstannyl)thiophene ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
H55904.AA H55904.AC H55904.AE
H55904.AAEA 47 EUR
H55904.AA H55904.AC H55904.AE
2-(Tributylstannyl)thiophene ≥97%
2-(Tributylstannyl)thiophene
Fórmula: C₁₆H₃₀SSn
Ponto de ebulição: 155 °C (0,1 mmHg)
Densidade: 1,175
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00192513
Número CAS: 54663-78-4
UN: 2788
ADR: 6.1,III