Print…
2-(Tributylstannyl)furan ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
H55259.AA H55259.AC
H55259.AAEA 53.8 EUR
H55259.AA H55259.AC
2-(Tributylstannyl)furan ≥97%
2-(Tributylstannyl)furan
Fórmula: C₁₆H₃₀OSn
Ponto de ebulição: 90 °C (0,1 mmHg)
Densidade: 1,134
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00192512
Número CAS: 118486-94-5
UN: 2788
ADR: 6.1,III