Print…
2-(1-Naphthylmethyl)-2-imidazoline hydrochloride 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
179660250 179661000
ACRO179660250EA 49.2 EUR
ACRO179660250 ACRO179661000
2-(1-Naphthylmethyl)-2-imidazoline hydrochloride 99%
2-(1-Naphthylmethyl)-2-imidazoline hydrochloride
Fórmula: C₁₄H₁₅ClN₂
Ponto de Fusão: 254…260 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012554
Número CAS: 550-99-2
EINECS: 208-989-2
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %
GC ≥97.5 %