2,2'-Biquinoline 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A10907.03
A10907.06
A10907.14
A10907.03EA
47.7
EUR
A10907.03
A10907.06
A10907.14
2,2'-Biquinoline 98%
2,2'-Biquinoline
Purity: 98+%
CAS No.: 119-91-5
Molecular Formula: C18H12N2
Formula Weight: 256.31
Melting Point: 193-196°
Beilstein Reference: 187259
Fórmula:
C₁₈H₁₂N₂ Ponto de Fusão: 193…196 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006740 Número CAS: 119-91-5 EINECS: 204-357-5 |