Print…
Victoria blue B, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Basic blue 26, N-(4-((4-(Dimethylamino)phenyl)(4-(phenylamino)naphthalen-1-yl)methylene)cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)-N-methylmethanaminium chloride
94890-100G 94890-25G
SIAL94890-100GEA 787 EUR
SIAL94890-100G SIAL94890-25G
Victoria blue B, Sigma-Aldrich®
Victoria blue B
Fórmula: C₃₃H₃₂ClN₃
Peso Molecular: 506.803 g/mol
Número MDL : MFCD00011878
Número CAS: 2580-56-5
EINECS: 219-943-6