Print…
Victoria blue B, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Basic blue 26, N-(4-((4-(Dimethylamino)phenyl)(4-(phenylamino)naphthalen-1-yl)methylene)cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)-N-methylmethanaminium chloride
190190250 190191000
ACRO190190250EA 47.5 EUR
ACRO190190250 ACRO190191000
Victoria blue B, puro
Victoria blue B
Fórmula: C₃₃H₃₂ClN₃
Peso Molecular: 506.803 g/mol
Ponto de Fusão: 206 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011878
Número CAS: 2580-56-5
EINECS: 219-943-6
Encomendar
Appearance Dark brown Glistening crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Loss on drying ≤5 % (60°C)
UV Lambda max 599 to 605 nm (in ethanol)