Print…
1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride
Fornecedor: Cayman Chemical
13118-1 13118-5
CAYM13118-1EA 43.1 EUR
CAYM13118-1 CAYM13118-5
1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride
1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride
Fórmula: C₄H₁₂ClN₅
Número MDL : MFCD00012582
Número CAS: 1115-70-4
EINECS: 214-230-6