Print…
5-Chloro-1-(4-piperidinyl)-2-benzimidazolidinone ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Chloro-1-(piperidin-4-yl)-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-one, 5-Chloro-1-(4-piperidinyl)-2-benzimidazolinone
B22521.18 B22521.09 B22521.30
B22521.18EA 217 EUR
B22521.18 B22521.09 B22521.30
5-Chloro-1-(4-piperidinyl)-2-benzimidazolidinone ≥98%
5-Chloro-1-(4-piperidinyl)-2-benzimidazolidinone
Purity: 98% CAS No.: 53786-28-0 Molecular Formula: C12H14ClN3O Formula Weight: 251.71 Melting Point: 227-230° MDL No.: MFCD02684518
Fórmula: C₁₂H₁₄ClN₃O
Peso Molecular: 251.72 g/mol
Ponto de Fusão: 227…230 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02093793
Número CAS: 53786-28-0
EINECS: 258-771-6