3-(4-Methyl-1-piperazinylcarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H29224.06
H29224.03
H29224.06EA
236
EUR
H29224.06
H29224.03
3-(4-Methyl-1-piperazinylcarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥97%
3-(4-Methyl-1-piperazinylcarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Purity: 97%
CAS No.: 883738-38-3
Molecular Formula: C18H27BN2O3
Formula Weight: 330.23
Melting Point: 86-89°
MDL No.: MFCD05864308
Fórmula:
C₁₈H₂₇BN₂O₃ Ponto de Fusão: 86…89 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD05864308 Número CAS: 883738-38-3 |