4-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H53126.MD
H53126.03
H53126.MDEA
75.9
EUR
H53126.MD
H53126.03
4-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronic acid ≥98%
4-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 389621-84-5
Molecular Formula: C11H14BNO4
Formula Weight: 235.05
Melting Point: 126-132°
MDL No.: MFCD03411952
Fórmula:
C₁₁H₁₄BNO₄ Ponto de Fusão: 126…132 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD03411952 Número CAS: 389621-84-5 |