Print…
N(α)-Fmoc-L-tryptophan ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
F0307-25G F0307-5G
TCIAF0307-25GEA 71 EUR
TCIAF0307-25G TCIAF0307-5G
N(α)-Fmoc-L-tryptophan ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
N(α)-Fmoc-L-tryptophan
Fórmula: C₂₆H₂₂N₂O₄
Número MDL : MFCD00037126
Número CAS: 35737-15-6
EINECS: 252-706-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d2fe45f0ba3c915586a036d169bed6fe592f4cb&vid=7d2fe45f0ba3c915586a036d169bed6fe592f4cb&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 185.0 to 188.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -27.0 to -30.0 deg (C=1, DMF)