Print…
N(α)-Fmoc-L-tryptophan
Fornecedor: NOVABIOCHEM (PART OF CNBI)
8.52207.0100 8.52207.0005
04-12-1035-100EA 185 EUR
04-12-1035-100 04-12-1035-5
N(α)-Fmoc-L-tryptophan
N(α)-Fmoc-L-tryptophan
Fórmula: C₂₆H₂₂N₂O₄
Número MDL : MFCD00037126
Número CAS: 35737-15-6
EINECS: 252-706-5