Print…
N(α)-Fmoc-D-tryptophan ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Fmoc-D-Trp-OH
F0609-25G F0609-5G
TCIAF0609-25GEA 105 EUR
TCIAF0609-25G TCIAF0609-5G
N(α)-Fmoc-D-tryptophan ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
N(α)-Fmoc-D-tryptophan
Fórmula: C₂₆H₂₂N₂O₄
Peso Molecular: 426.46 g/mol
Número MDL : MFCD00062954
Número CAS: 86123-11-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ad6ac901b7206eceb28c14ec8f0245f325feabac&vid=ad6ac901b7206eceb28c14ec8f0245f325feabac&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 182.0 to 186.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +26.0 to +31.0 deg (C=1, DMF)