Print…
N(α)-Fmoc-D-tryptophan
Fornecedor: NOVABIOCHEM (PART OF CNBI)
Sinônimos: Fmoc-D-Trp-OH
8.52150.0025 8.52150.0005
04-13-1035-25EA 680 EUR
04-13-1035-25 04-13-1035-5
N(α)-Fmoc-D-tryptophan
N(α)-Fmoc-D-tryptophan
Fórmula: C₂₆H₂₂N₂O₄
Peso Molecular: 426.46 g/mol
Número MDL : MFCD00062954
Número CAS: 86123-11-7