Print…
Tetrahydrofurfuryl propionate ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
T1016-25ML T1016-500ML
TCIAT1016-25MLEA 42 EUR
TCIAT1016-25ML TCIAT1016-500ML
Tetrahydrofurfuryl propionate ≥97.0% (por GC)
Tetrahydrofurfuryl propionate
Fórmula: C₈H₁₄O₃
Ponto de ebulição: 205°C
Ponto de Inflamação: 92°C
Número MDL : MFCD00047080
Número CAS: 637-65-0
EINECS: 211-297-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec5ed12289baff478c898e4ecaa4d359c6f07ecd&vid=ec5ed12289baff478c898e4ecaa4d359c6f07ecd&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %