Print…
S-Furfuryl thioacetate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W316202-100G-K W316202-1KG-K
SIALW316202-100G-KEA 142 EUR
SIALW316202-100G-K SIALW316202-1KG-K
S-Furfuryl thioacetate, Sigma-Aldrich®
S-Furfuryl thioacetate
Fórmula: C₇H₈O₂S
Número MDL : MFCD00010083
Número CAS: 13678-68-7
EINECS: 237-173-9