Print…
1-Methyl-4-(tributylstannyl)imidazole, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
719501-1G 719501-5G
SIAL719501-1GEA 360 EUR
SIAL719501-1G SIAL719501-5G
1-Methyl-4-(tributylstannyl)imidazole, Sigma-Aldrich®
1-Methyl-4-(tributylstannyl)imidazole
Fórmula: C₁₆H₃₂N₂Sn
Número MDL : MFCD13193061
Número CAS: 446285-73-0