(R)-3-(Fmoc-amino)-3-phenylpropionic acid 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
(R)-3-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-phenylpropanoic acid
H52074.MD
H52074.03
H52074.MDEA
70.4
EUR
H52074.MD
H52074.03
(R)-3-(Fmoc-amino)-3-phenylpropionic acid 95%
(R)-3-(Fmoc-amino)-3-phenylpropionic acid
Purity: 95%
CAS No.: 220498-02-2
Molecular Formula: C24H21NO4
Formula Weight: 387.43
Beilstein Reference: 7982022
MDL No.: MFCD01311783
Fórmula:
C₂₄H₂₁NO₄ Peso Molecular: 387.43 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01311783 Número CAS: 220498-02-2 |