Print…
N-Fmoc-β-alanine ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Fmoc-β-Ala-OH P, Fmoc-β-Ala-p-alkoxybenzyl alcohol, N-Fmoc-beta-alanine, N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-beta-alanine
H59887.06 H59887.14
H59887.06EA 72.3 EUR
H59887.06 H59887.14
N-Fmoc-β-alanine ≥99%
N-Fmoc-β-alanine
Fórmula: C₁₈H₁₇NO₄
Peso Molecular: 311.3 g/mol
Ponto de Fusão: 142…147 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00063328
Número CAS: 35737-10-1