Print…
N-Fmoc-L-valine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
F0299-25G F0299-5G
TCIAF0299-25GEA 88 EUR
TCIAF0299-25G TCIAF0299-5G
N-Fmoc-L-valine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
N-Fmoc-L-valine
Fórmula: C₂₀H₂₁NO₄
Peso Molecular: 339.4 g/mol
Número MDL : MFCD00037124
Número CAS: 68858-20-8
EINECS: 272-515-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75be18d849d6b772bfe89aee1ddff704d4485f51&vid=75be18d849d6b772bfe89aee1ddff704d4485f51&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 144.0 to 147.0 deg-C