Print…
N-Fmoc-D-valine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Fmoc-D-Val-OH, D-Valine, N-FMOC protected
F0610-25G F0610-5G
TCIAF0610-25GEA 434 EUR
TCIAF0610-25G TCIAF0610-5G
N-Fmoc-D-valine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
N-Fmoc-D-valine
Fórmula: C₂₀H₂₁NO₄
Peso Molecular: 339.39 g/mol
Número MDL : MFCD00062953
Número CAS: 84624-17-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f4a411a26024b9dc3409a360ea7677e229f15f0a&vid=f4a411a26024b9dc3409a360ea7677e229f15f0a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 144.0 to 148.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +15.0 to +19.0 deg (C=1, DMF)