Print…
N-Fmoc-D-valine
Fornecedor: NOVABIOCHEM (PART OF CNBI)
Sinônimos: Fmoc-D-Val-OH, D-Valine, N-FMOC protected
8.52152.0025 8.52152.0005
04-13-1039-25EA 368 EUR
04-13-1039-25 04-13-1039-5
N-Fmoc-D-valine
N-Fmoc-D-valine
Fórmula: C₂₀H₂₁NO₄
Peso Molecular: 339.39 g/mol
Número MDL : MFCD00062953
Número CAS: 84624-17-9