Print…
Picolinic acid N-oxide 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
131180050 131180250
ACRO131180050EA 28.2 EUR
ACRO131180050 ACRO131180250
Picolinic acid N-oxide 97%
Picolinic acid N-oxide
Fórmula: C₆H₅NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006198
Número CAS: 824-40-8
EINECS: 212-528-0
Encomendar
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥145 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
HPLC ≥96.0 %