Print…
4-Chloro-N-methylpicolinamide 97
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Chloro-N-methylpyridine-2-carboxamide
H50535.03 H50535.MD
H50535.03EA 245 EUR
H50535.03 H50535.MD
4-Chloro-N-methylpicolinamide 97
4-Chloro-N-methylpicolinamide
Purity: 97% CAS No.: 220000-87-3 Molecular Formula: C7H7ClN2O Formula Weight: 170.60 Melting Point: 39-43° MDL No.: MFCD02185921
Fórmula: C₇H₇ClN₂O
Peso Molecular: 170.60 g/mol
Ponto de Fusão: 39…43 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02185921
Número CAS: 220000-87-3