Print…
Methyl-4-(chloromethyl)benzoate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
C1763-25G C1763-5G
TCIAC1763-25GEA 122 EUR
TCIAC1763-25G TCIAC1763-5G
Methyl-4-(chloromethyl)benzoate ≥98.0% (por GC)
Methyl-4-(chloromethyl)benzoate
Fórmula: C₉H₉ClO₂
Ponto de ebulição: 165°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00511224
Número CAS: 34040-64-7
EINECS: 251-806-6
UN: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2acd55ce6f84e516891797426242c267b1c92f12&vid=2acd55ce6f84e516891797426242c267b1c92f12&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency