Methyl-2-(chloromethyl)benzoate ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Perigo
|
Sinônimos:
Methyl 2-(chloromethyl)benzoate
M2203-25G
M2203-5G
TCIAM2203-25GEA
451
EUR
TCIAM2203-25G
TCIAM2203-5G
Methyl-2-(chloromethyl)benzoate ≥97.0% (por GC)
Methyl-2-(chloromethyl)benzoate
Fórmula:
C₉H₉ClO₂ Peso Molecular: 184.6196 g/mol |
Número MDL :
MFCD06200781 Número CAS: 34040-62-5 EINECS: 251-805-0 UN: 3265 ADR: 8 III |
|
Appearance | Light yellow to Amber to Dark green clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |