Print…
2,5-Diaminohydroquinone dihydrochloride 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,5-Diaminobenzene-1,4-diol dihydrochloride
B21969.01 B21969.03
B21969.01EA 43.9 EUR
B21969.01 B21969.03
2,5-Diaminohydroquinone dihydrochloride 97%
2,5-Diaminohydroquinone dihydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 24171-03-7 Molecular Formula: C6H8N2O2.2HCl Formula Weight: 213.06 Odour: Odourless Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00239416
Fórmula: C₆H₁₀Cl₂N₂O₂
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00239416
Número CAS: 24171-03-7