Print…
1-Methylimidazole-2-carbaldehyde 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
369850010 369850050
ACRO369850010EA 45.7 EUR
ACRO369850010 ACRO369850050
1-Methylimidazole-2-carbaldehyde 97%
1-Methylimidazole-2-carbaldehyde
Fórmula: C₅H₆N₂O
Ponto de ebulição: 70…74 °C (1 mmHg)
Ponto de Fusão: 35…39 °C
Ponto de Inflamação: 101 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01321308
Número CAS: 13750-81-7
Encomendar
Appearance White to yellow to orange Crystals or needles or crystalline mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 35 to 39 °C
GC ≥96.0 %