1-Allylimidazole ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
1-Allyl-1H-imidazole
L11053.09
L11053.18
L11053.09EA
30.5
EUR
L11053.09
L11053.18
1-Allylimidazole ≥97%
1-Allylimidazole
Purity: 99%
CAS No.: 31410-01-2
Molecular Formula: C6H8N2
Formula Weight: 108.14
Flash Point: 101°(213°F)
Refractive Index: 1.5050
Boiling Point: 212-213°
Beilstein Reference: 605953
UN No.: 3267
MDL No.: MFCD00037894
Fórmula:
C₆H₈N₂ Ponto de ebulição: 212…213 °C Densidade: 1,003 Ponto de Inflamação: 101 °C (213 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00037894 Número CAS: 31410-01-2 EINECS: 250-618-1 ADR: 8,III |