Print…
1-Allylimidazole 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-Allyl-1H-imidazole
335170250 335171000
ACRO335170250EA 52.6 EUR
ACRO335170250 ACRO335171000
1-Allylimidazole 97%
1-Allylimidazole
Fórmula: C₆H₈N₂
Ponto de ebulição: 212…213 °C
Ponto de Inflamação: 101 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00037894
Número CAS: 31410-01-2
EINECS: 250-618-1
UN: 3267
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow to light orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5030 to 1.5060 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %