5-Fluoro-8-quinolinol 99,0 GC, T
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
Sinônimos:
5-Fluoro-8-hydroxyquinoline
F0038-1G
F0038-5G
TCIAF0038-1GEA
689
EUR
TCIAF0038-1G
TCIAF0038-5G
5-Fluoro-8-quinolinol 99,0 GC, T
5-Fluoro-8-quinolinol
Fórmula:
C₉H₆FNO Peso Molecular: 163.15 g/mol |
Número MDL :
MFCD00059754 Número CAS: 387-97-3 |
|
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 99.0 % |
Melting point | 110.0 to 113.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |