Print…
1-Acetylpiperidine-4-carboxylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
A2261-25G A2261-5G
TCIAA2261-25GEA 132 EUR
TCIAA2261-25G TCIAA2261-5G
1-Acetylpiperidine-4-carboxylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
1-Acetylpiperidine-4-carboxylic acid
Fórmula: C₈H₁₃NO₃
Número MDL : MFCD00023706
Número CAS: 25503-90-6
EINECS: 247-049-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5dac3b19aed342c0e234bb556ae546a4356cd45b&vid=5dac3b19aed342c0e234bb556ae546a4356cd45b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 182.0 to 186.0 deg-C