Print…
L-Methionine sulphone, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: (S)-2-Amino-4-(methylsulphonyl)butanoic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
M0876-1G M0876-5G
SIALM0876-1GEA 111 EUR
SIALM0876-1G SIALM0876-5G
L-Methionine sulphone, Sigma-Aldrich®
L-Methionine sulphone
Fórmula: C₅H₁₁NO₄S
Número MDL : MFCD00066020
Número CAS: 7314-32-1
EINECS: 230-774-7