L-Methionine sulphone ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
(S)-2-Amino-4-(methylsulphonyl)butanoic acid
A17027.03
A17027.06
A17027.03EA
55.1
EUR
A17027.03
A17027.06
L-Methionine sulphone ≥99%
L-Methionine sulphone
Purity: 99+%
CAS No.: 7314-32-1
Molecular Formula: C5H11NO4S
Formula Weight: 181.21
Melting Point: 254° dec.
Beilstein Reference: 1725510
Fórmula:
C₅H₁₁NO₄S Ponto de Fusão: 254 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00066020 Número CAS: 7314-32-1 EINECS: 230-774-7 |