Print…
DL-Ethionine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2-Amino-4-(ethylthio)butanoic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
E5139-1G E5139-25G E5139-5G
SIALE5139-1GEA 122 EUR
SIALE5139-1G SIALE5139-25G SIALE5139-5G
DL-Ethionine, Sigma-Aldrich®
DL-Ethionine
Fórmula: C₆H₁₃NO₂S
Peso Molecular: 163.24 g/mol
Número MDL : MFCD00063102
Número CAS: 67-21-0
EINECS: 200-647-0