Print…
DL-Ethionine ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-4-(ethylthio)butanoic acid
A13154.03 A13154.06 A13154.14
A13154.03EA 50.3 EUR
A13154.03 A13154.06 A13154.14
DL-Ethionine ≥98%
DL-Ethionine
Purity: 98% CAS No.: 67-21-0 Molecular Formula: C6H13NO2S Formula Weight: 163.24 Odour: Odourless Melting Point: ca 265° dec. Beilstein Reference: 1722529 Merck Reference: 14,3738 MDL No.: MFCD00063102
Fórmula: C₆H₁₃NO₂S
Peso Molecular: 163.24 g/mol
Ponto de Fusão: ∼ 265 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00063102
Número CAS: 67-21-0
EINECS: 200-647-0