Print…
DL-Ethionine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
146170025 146170100 146170500
ACRO146170025EA 32.1 EUR
ACRO146170025 ACRO146170100 ACRO146170500
DL-Ethionine 98%
DL-Ethionine
Fórmula: C₆H₁₃NO₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00063102
Número CAS: 67-21-0
EINECS: 200-647-0
Encomendar
Appearance White to light yellow Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %
GC ≥94.0 %