Print…
4-(Methylthio)benzyl alcohol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 4-(Methylthio)benzyl Alcohol
B22455.06 B22455.14 B22455.22
B22455.06EA 58 EUR
B22455.06 B22455.14 B22455.22
4-(Methylthio)benzyl alcohol ≥98%
4-(Methylthio)benzyl alcohol
Purity: 98% CAS No.: 3446-90-0 Molecular Formula: C8H10OS Formula Weight: 154.23 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 41-43° Boiling Point: 108-109°/0.4mm MDL No.: MFCD00009706
Fórmula: C₈H₁₀OS
Ponto de ebulição: 108…109 °C (0,4 mmHg)
Ponto de Fusão: 41…43 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009706
Número CAS: 3446-90-0