Print…
Tantalum nitride ≥99.5% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
13093.09 13093.18
13093.09EA 87.6 EUR
13093.09 13093.18
Tantalum nitride ≥99.5% (baseado em metais)
Tantalum nitride
Purity: 99.5% CAS No.: 12033-62-4 Molecular Formula: TaN Formula Weight: 194.95 Physical Form: -325 Mesh Powder Odour: Odourless MDL No.: MFCD00049568
Fórmula: NTa
Ponto de Fusão: 3360 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00049568
Número CAS: 12033-62-4
EINECS: 234-788-4