Print…
4-(Benzyloxy)aniline hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 4-Benzyloxyanilinium Chloride, 4-Aminophenyl benzyl ether hydrochloride, p-Benzyloxyaniline hydrochloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
116637-100G 116637-25G
SIAL116637-100GEA 190 EUR
SIAL116637-100G SIAL116637-25G
4-(Benzyloxy)aniline hydrochloride, Sigma-Aldrich®
4-(Benzyloxy)aniline hydrochloride
Fórmula: C₁₃H₁₄ClNO
Número MDL : MFCD00012995
Número CAS: 51388-20-6
EINECS: 257-170-6