Print…
4-(Benzyloxy)aniline hydrochloride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
152290250 152291000
ACRO152290250EA 32.9 EUR
ACRO152290250 ACRO152291000
4-(Benzyloxy)aniline hydrochloride 98%
4-(Benzyloxy)aniline hydrochloride
Fórmula: C₁₃H₁₄ClNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012995
Número CAS: 51388-20-6
EINECS: 257-170-6
Encomendar
Appearance Brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
HPLC ≥96.0 %