Print…
Bis(cyclopentadienyl)hafnium dichloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Hafnocene dichloride
H0914-1G H0914-25G H0914-5G
TCIAH0914-1GEA 46 EUR
TCIAH0914-1G TCIAH0914-25G TCIAH0914-5G
Bis(cyclopentadienyl)hafnium dichloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Bis(cyclopentadienyl)hafnium dichloride
Fórmula: C₁₀H₁₀Cl₂Hf
Número MDL : MFCD00001438
Número CAS: 12116-66-4
EINECS: 235-177-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7a7f5d05b9470dbb78c466238d804f50278eedcb&vid=7a7f5d05b9470dbb78c466238d804f50278eedcb&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %