Print…
4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-(Dimethylamino)phenylboronic acid pinacol ester, N,N-Dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
D3832-1G D3832-5G
TCIAD3832-1GEA 45 EUR
TCIAD3832-1G TCIAD3832-5G
4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₄H₂₂BNO₂
Peso Molecular: 247.1410 g/mol
Número MDL : MFCD05663854
Número CAS: 171364-78-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=680b3be34733352ba203f196772f1eedec5cf083&vid=680b3be34733352ba203f196772f1eedec5cf083&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 123.0 to 127.0 deg-C