3-(Trifluoromethyl)isonicotinic acid 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
3-(Trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid
H63174.03
H63174.06
H63174.03EA
135
EUR
H63174.03
H63174.06
3-(Trifluoromethyl)isonicotinic acid 95%
3-(Trifluoromethyl)isonicotinic acid
Purity: 95%
CAS No.: 590371-38-3
Molecular Formula: C7H4F3NO2
Formula Weight: 191.11
Physical Form: Solid
Appearance: Off-white
MDL No.: MFCD08234940
Fórmula:
C₇H₄F₃NO₂ Peso Molecular: 191.11 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD08234940 Número CAS: 590371-38-3 |