Print…
4-Decyloxybenzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
D4176-5G D4176-25G
TCIAD4176-5GEA 66 EUR
TCIAD4176-5G TCIAD4176-25G
4-Decyloxybenzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-Decyloxybenzoic acid
Fórmula: C₁₇H₂₆O₃
Ponto de Fusão: 96°C
Número MDL : MFCD00020360
Número CAS: 5519-23-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ad9a0b35ddbfd4da3b2c7b4d70aef9444613bb25&vid=ad9a0b35ddbfd4da3b2c7b4d70aef9444613bb25&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %